1-[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)thiophen-2-yl]ethan-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32919-1GEA 1390 EUR
APOSOR32919-1G
1-[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)thiophen-2-yl]ethan-1-one, tech
1-[5-(4-Methylpiperazin-1-yl)thiophen-2-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₁H₁₆N₂OS
Molecular Weight: 224,323 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03617419
CAS-Nummer: 685107-45-3