(2E)-3-(Furan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32878-1GEA 1390 EUR
APOSOR32878-1G
(2E)-3-(Furan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(Furan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01315211
CAS-Nummer: 18551-00-3