3-[2-(4-Chlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]pentane-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32877-1GEA 1390 EUR
APOSOR32877-1G
3-[2-(4-Chlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]pentane-2,4-dione, tech
3-[2-(4-Chlorophenyl)hydrazin-1-ylidene]pentane-2,4-dione
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molecular Weight: 238,67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00101089
CAS-Nummer: 24756-07-8