2-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32825-1GEA
1390
EUR
APOSOR32825-1G
2-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile, tech
2-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O Molecular Weight: 259,347 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202049 CAS-Nummer: 338754-02-2 |