(2E)-3-(Dimethylamino)-2-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-enenitrile, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32792-1GEA
1390
EUR
APOSOR32792-1G
(2E)-3-(Dimethylamino)-2-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-enenitrile, tech
(2E)-3-(Dimethylamino)-2-[4-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]prop-2-enenitrile
Formel:
C₁₅H₁₅N₃ Molecular Weight: 237,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125523 CAS-Nummer: 866019-99-0 |