1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32790-1GEA 1390 EUR
APOSOR32790-1G
1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine, tech
1-Methyl-4-(3-phenylprop-2-yn-1-yl)piperazine
Formel: C₁₄H₁₈N₂
Molecular Weight: 214,306 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787141
CAS-Nummer: 13808-26-9