2-[(1H-Indol-3-yl)methylidene]-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32771-1GEA 1390 EUR
APOSOR32771-1G
2-[(1H-Indol-3-yl)methylidene]-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, tech
2-[(1H-Indol-3-yl)methylidene]-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Formel: C₁₇H₁₇NO₂
Molecular Weight: 267,322 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00427871
CAS-Nummer: 40302-35-0