3-(4-Methoxyphenyl)-1-[(E)-2-phenylethenyl]urea, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32756-1GEA 1390 EUR
APOSOR32756-1G
3-(4-Methoxyphenyl)-1-[(E)-2-phenylethenyl]urea, tech
3-(4-Methoxyphenyl)-1-[(E)-2-phenylethenyl]urea
Formel: C₁₆H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 268,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00794891
CAS-Nummer: 74088-06-5