N-Methyl-5H-pyrimido[5,4-b]indol-4-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32720-1GEA 1390 EUR
APOSOR32720-1G
N-Methyl-5H-pyrimido[5,4-b]indol-4-amine, tech
N-Methyl-5H-pyrimido[5,4-b]indol-4-amine
Formel: C₁₁H₁₀N₄
Molecular Weight: 198,224 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141078
CAS-Nummer: 338419-65-1