(3Z)-4-(Dimethylamino)-3-[(4-methylphenyl)sulphanyl]but-3-en-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32712-1GEA
1390
EUR
APOSOR32712-1G
(3Z)-4-(Dimethylamino)-3-[(4-methylphenyl)sulphanyl]but-3-en-2-one, tech
(3Z)-4-(Dimethylamino)-3-[(4-methylphenyl)sulphanyl]but-3-en-2-one
Formel:
C₁₃H₁₇NOS Molecular Weight: 235,345 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00138926 CAS-Nummer: 1164559-21-0 |