N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-methylpiperidine-1-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32696-1GEA 1390 EUR
APOSOR32696-1G
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-methylpiperidine-1-carboxamide, tech
N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-methylpiperidine-1-carboxamide
Formel: C₁₅H₂₀N₂O₃
Molecular Weight: 276,331 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04125247
CAS-Nummer: 865659-67-2