1-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-1H-indole-3-carbaldehyde, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32657-1GEA 1390 EUR
APOSOR32657-1G
1-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-1H-indole-3-carbaldehyde, tech
1-Methyl-2-(morpholin-4-yl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 244,289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04125124
CAS-Nummer: 861212-44-4