(2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32649-1GEA
1390
EUR
APOSOR32649-1G
(2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one, tech
(2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₅H₁₃NO₂ Molecular Weight: 239,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01315417 CAS-Nummer: 18451-44-0 |