[2-(Phenylsulphanyl)pyridin-3-yl]methanol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32638-1GEA 1390 EUR
APOSOR32638-1G
[2-(Phenylsulphanyl)pyridin-3-yl]methanol, tech
[2-(Phenylsulphanyl)pyridin-3-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₁NOS
Molecular Weight: 217,287 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00794865
CAS-Nummer: 43003-89-0