2-(3,5-Dimethyl-4-propyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin-3-amine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32586-1GEA 1390 EUR
APOSOR32586-1G
2-(3,5-Dimethyl-4-propyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin-3-amine, tech
2-(3,5-Dimethyl-4-propyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin-3-amine
Formel: C₁₃H₁₈N₄
Molecular Weight: 230,309 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03787559
CAS-Nummer: 955966-83-3