5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32581-5GEA
757
EUR
APOSOR32581-5G
APOSOR32581-1G
5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
5-Oxo-1-[(1R)-1-phenylethyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Molecular Weight: 233,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690908 CAS-Nummer: 915302-94-2 |