2H,3H,5H,6H-Benzo[h]cinnolin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32574-1GEA
858
EUR
APOSOR32574-1G
2H,3H,5H,6H-Benzo[h]cinnolin-3-one 95%
2H,3H,5H,6H-Benzo[h]cinnolin-3-one
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O Molecular Weight: 198,221 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01659041 CAS-Nummer: 25823-49-8 |