Methyl (2-hydroxybenzoyl)imidoformate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR3253-1GEA
109
EUR
APOSOR3253-1G
Methyl (2-hydroxybenzoyl)imidoformate
Methyl (2-hydroxybenzoyl)imidoformate
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998770 CAS-Nummer: 1000018-60-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |