1-Acetyl-N-(3-ethynylphenyl)piperidine-4-carboxamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32514-1GEA
1390
EUR
APOSOR32514-1G
1-Acetyl-N-(3-ethynylphenyl)piperidine-4-carboxamide, tech
1-Acetyl-N-(3-ethynylphenyl)piperidine-4-carboxamide
Formel:
C₁₆H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 270,326 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496153 CAS-Nummer: 861208-20-0 |