N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32482-1GEA 1390 EUR
APOSOR32482-1G
N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide, tech
N-[4-(2-Phenylethynyl)phenyl]methanesulphonamide
Formel: C₁₅H₁₃NO₂S
Molecular Weight: 271,334 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03012868
CAS-Nummer: 439095-76-8