9,10-Dimethoxy-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-pyrido[2,1-a]isoquinoline-2,4-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32478-1GEA
1390
EUR
APOSOR32478-1G
9,10-Dimethoxy-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-pyrido[2,1-a]isoquinoline-2,4-dione, tech
9,10-Dimethoxy-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-pyrido[2,1-a]isoquinoline-2,4-dione
Formel:
C₁₅H₁₇NO₄ Molecular Weight: 275,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03305515 CAS-Nummer: 5911-65-9 |