N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32477-1GEA 328 EUR
APOSOR32477-1G APOSOR32477-5G
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide 95%
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
Molecular Weight: 209,242 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03012208
CAS-Nummer: 14301-36-1