1-(5-Bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32454-5GEA 829 EUR
APOSOR32454-5G APOSOR32454-1G
1-(5-Bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 95%
1-(5-Bromo-7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Molecular Weight: 269,091 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02102416
CAS-Nummer: 150612-66-1