1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-3-methylurea, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32445-1GEA 1390 EUR
APOSOR32445-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-3-methylurea, tech
1-(4-Chlorophenyl)-3-hydroxy-3-methylurea
Formel: C₈H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 200,622 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01814620
CAS-Nummer: 26816-99-9