1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(piperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32432-1GEA 1390 EUR
APOSOR32432-1G
1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(piperidin-1-yl)propan-2-ol, tech
1-[(2-Methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-3-(piperidin-1-yl)propan-2-ol
Formel: C₁₇H₂₄N₂O₂
Molecular Weight: 288,385 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01315615
CAS-Nummer: 338392-20-4