3-[(2-Aminophenyl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32429-1GEA
1390
EUR
APOSOR32429-1G
3-[(2-Aminophenyl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one, tech
3-[(2-Aminophenyl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O Molecular Weight: 230,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156635 CAS-Nummer: 39222-69-0 |