2-(2-Chlorobenzoyl)-1H-imidazole, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32408-1GEA 1390 EUR
APOSOR32408-1G
2-(2-Chlorobenzoyl)-1H-imidazole, tech
2-(2-Chlorobenzoyl)-1H-imidazole
Formel: C₁₀H₇ClN₂O
Molecular Weight: 206,628 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00125193
CAS-Nummer: 287196-66-1