1-Methyl-N'-phenyl-1H-imidazole-2-carbohydrazide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32402-1GEA
1390
EUR
APOSOR32402-1G
1-Methyl-N'-phenyl-1H-imidazole-2-carbohydrazide, tech
1-Methyl-N'-phenyl-1H-imidazole-2-carbohydrazide
Formel:
C₁₁H₁₂N₄O Molecular Weight: 216,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00794988 CAS-Nummer: 400078-05-9 |