3-(4-Methoxyphenoxy)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32400-1GEA 1390 EUR
APOSOR32400-1G
3-(4-Methoxyphenoxy)butan-2-one, tech
3-(4-Methoxyphenoxy)butan-2-one
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231719
CAS-Nummer: 24264-51-5