(3Z)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-(dimethylamino)but-3-en-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32393-1GEA
1390
EUR
APOSOR32393-1G
(3Z)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-(dimethylamino)but-3-en-2-one, tech
(3Z)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-(dimethylamino)but-3-en-2-one
Formel:
C₁₄H₁₉NO₃ Molecular Weight: 249,306 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173441 CAS-Nummer: 76512-22-6 |