4-[(5-Bromopyridin-3-yl)sulphonyl]morpholine 95%
|
Achtung
|
APOSOR3237-1GEA
0
EUR
APOSOR3237-1G
4-[(5-Bromopyridin-3-yl)sulphonyl]morpholine 95%
4-[(5-Bromopyridin-3-yl)sulphonyl]morpholine
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O₃S Molecular Weight: 307,164 g/mol Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436023 CAS-Nummer: 889676-35-1 |