(4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzothiepin-5-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32332-1GEA
1390
EUR
APOSOR32332-1G
(4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzothiepin-5-one, tech
(4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzothiepin-5-one
Formel:
C₁₃H₁₅NOS Molecular Weight: 233,329 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082956 CAS-Nummer: 106364-97-0 |