(Z)-(Ethyl N-[(Z)-benzoyl]ethanecarbohydrazonate), tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32326-1GEA 1390 EUR
APOSOR32326-1G
(Z)-(Ethyl N-[(Z)-benzoyl]ethanecarbohydrazonate), tech
(Z)-(Ethyl N-[(Z)-benzoyl]ethanecarbohydrazonate)
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 206,241 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082701
CAS-Nummer: 85936-50-1