3,5-Dihydroxypyridine 98%
APOSOR323256-1GEA
0
EUR
APOSOR323256-1G
APOSOR323256-5G
APOSOR323256-250MG
3,5-Dihydroxypyridine 98%
3,5-Dihydroxypyridine
Formel:
C₅H₅NO₂ Molecular Weight: 111,099 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01860225 CAS-Nummer: 3543-02-0 |