3-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR32324-1GEA 1390 EUR
APOSOR32324-1G
3-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one, tech
3-(3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one
Formel: C₆H₇Br₂N₃O
Molecular Weight: 296,947 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568885
CAS-Nummer: 320424-38-2