4-Benzyl-2,6-dichloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323232-1GEA
1020
EUR
APOSOR323232-1G
4-Benzyl-2,6-dichloropyrimidine
4-Benzyl-2,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₁₁H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 239,101 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870615 CAS-Nummer: 796095-89-1 |