(4-Bromothiophen-2-yl)-n,n-dimethylmethanamine
APOSOR323226-1GEA
0
EUR
APOSOR323226-1G
(4-Bromothiophen-2-yl)-n,n-dimethylmethanamine
(4-Bromothiophen-2-yl)-n,n-dimethylmethanamine
Formel:
C₇H₁₀BrNS Molecular Weight: 220,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16044590 CAS-Nummer: 78909-24-7 |