2-(3,6-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323220-250MGEA
942
EUR
APOSOR323220-250MG
2-(3,6-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(3,6-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₃H₂₃BO₃ Molecular Weight: 238,131 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22683297 CAS-Nummer: 1215867-50-7 |