5-Cyclohexylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323213-1GEA 902 EUR
APOSOR323213-1G
5-Cyclohexylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione
5-Cyclohexylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₃
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00576425
CAS-Nummer: 7391-70-0