(Z)-Ethyl 2-(2-(5-(1-methyl-4-ethoxycarbonyl-1H-pyrazole))hydrazono)-2-chloroacetate
APOSOR323210-1GEA
0
EUR
APOSOR323210-1G
(Z)-Ethyl 2-(2-(5-(1-methyl-4-ethoxycarbonyl-1H-pyrazole))hydrazono)-2-chloroacetate
(Z)-Ethyl 2-(2-(5-(1-methyl-4-ethoxycarbonyl-1H-pyrazole))hydrazono)-2-chloroacetate
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₄O₄ Molecular Weight: 302,714 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585465 CAS-Nummer: 1207062-34-7 |