1-O-Methyl 3-o-methyl 2-(tri-i-butylphosphoranylidene)propanedioate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323199-1GEA
807
EUR
APOSOR323199-1G
1-O-Methyl 3-o-methyl 2-(tri-i-butylphosphoranylidene)propanedioate
1-O-Methyl 3-o-methyl 2-(tri-i-butylphosphoranylidene)propanedioate
Formel:
C₁₇H₃₃O₄P Molecular Weight: 332,415 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18804137 CAS-Nummer: 501939-33-9 |