4-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323182-250MGEA
234
EUR
APOSOR323182-250MG
APOSOR323182-1G
APOSOR323182-100MG
4-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
4-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbaldehyde
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13188720 CAS-Nummer: 1008451-58-8 |