4-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR323180-1GEA
669
EUR
APOSOR323180-1G
APOSOR323180-250MG
4-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-methoxypyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₇H₅ClN₂O Molecular Weight: 168,58 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585278 CAS-Nummer: 1008451-56-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |