Diethyl 6-bromohexylphosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323174-500MGEA
757
EUR
APOSOR323174-500MG
Diethyl 6-bromohexylphosphonate
Diethyl 6-bromohexylphosphonate
Formel:
C₁₀H₂₂BrO₃P Molecular Weight: 301,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135788 CAS-Nummer: 100462-72-4 |