3-(Cyclopentanecarboxamido)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323171-500MGEA
734
EUR
APOSOR323171-500MG
3-(Cyclopentanecarboxamido)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
3-(Cyclopentanecarboxamido)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₄N₄O₃ Molecular Weight: 274,275 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14585339 CAS-Nummer: 1206970-48-0 |