4-(Morpholinomethyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323166-500MGEA
452
EUR
APOSOR323166-500MG
APOSOR323166-1G
4-(Morpholinomethyl)phenol 97%
4-(Morpholinomethyl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Molecular Weight: 193,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01467510 CAS-Nummer: 80166-01-4 |