3-((Propylsulphonyl)methyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323165-250MGEA
734
EUR
APOSOR323165-250MG
3-((Propylsulphonyl)methyl)piperidine
3-((Propylsulphonyl)methyl)piperidine
Formel:
C₉H₁₉NO₂S Molecular Weight: 205,318 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10017386 CAS-Nummer: 1018533-11-3 |