Methyl 3-(2-(pyridin-4-yl)acetamido)-2-aminobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323164-250MGEA
734
EUR
APOSOR323164-250MG
Methyl 3-(2-(pyridin-4-yl)acetamido)-2-aminobenzoate
Methyl 3-(2-(pyridin-4-yl)acetamido)-2-aminobenzoate
Formel:
C₁₅H₁₅N₃O₃ Molecular Weight: 285,298 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23378556 CAS-Nummer: 1421933-36-9 |