(S)-2-Acetamido-6-(diphenyl(p-tolyl)methylamino)hexanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323155-500MGEA
713
EUR
APOSOR323155-500MG
(S)-2-Acetamido-6-(diphenyl(p-tolyl)methylamino)hexanoic acid
(S)-2-Acetamido-6-(diphenyl(p-tolyl)methylamino)hexanoic acid
Formel:
C₂₈H₃₂N₂O₃ Molecular Weight: 444,565 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18157736 CAS-Nummer: 1565306-21-9 |