3,3-Di-(phthalimidomethyl)oxetane
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR323151-1GEA 713 EUR
APOSOR323151-1G
3,3-Di-(phthalimidomethyl)oxetane
3,3-Di-(phthalimidomethyl)oxetane
Formel: C₂₁H₁₆N₂O₅
Molecular Weight: 376,362 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14585336
CAS-Nummer: 198572-34-8